Merck
W429540
Sigma-Aldrich
Citronellyl tiglate
≥95%, stabilized, FG
Größe auswählen
W429540-SAMPLE-K
47,10 €
100 G
192,00 €
1 KG
1.230,00 €
47,10 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
W429540-SAMPLE-K
47,10 €
100 G
192,00 €
1 KG
1.230,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H26O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.37
FEMA-Nummer:
4295
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
09.340
NACRES:
NA.21
47,10 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
FG
Halal
Kosher
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
Enthält
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
geranium; leafy; fruity; floral; rose
SMILES String
O(CCC(CCC=C(C)C)C)C(=O)\C(=C\C)\C
InChI
1S/C15H26O2/c1-6-14(5)15(16)17-11-10-13(4)9-7-8-12(2)3/h6,8,13H,7,9-11H2,1-5H3/b14-6+
InChIKey
UCFQYMKLDPWFHZ-MKMNVTDBSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)