Merck
W404411
Sigma-Aldrich
Geranyl tiglate
≥95%, FG
Synonym(e):
Geranyl 2-methylcrotonate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H24O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.35
FEMA-Nummer:
4044
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
09.383
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
FG
Halal
Kosher
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.480-1.484 (lit.)
bp
149-151 °C/7 mmHg (lit.)
Dichte
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
geranium; fruity; herbaceous; sweet
SMILES String
[H]\C(C)=C(\C)C(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H24O2/c1-6-14(5)15(16)17-11-10-13(4)9-7-8-12(2)3/h6,8,10H,7,9,11H2,1-5H3/b13-10+,14-6+
InChIKey
OGHBUHJLMHQMHS-KRDNBFTESA-N
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)