Merck
TDFC10
Supelco
Ballaststoff, Gesamt, Assaykontrolle-Kit
sufficient for ≥10 assays
Synonym(e):
Total Dietary Fiber Controls Kit
Größe auswählen
1 KIT
607,00 €
607,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
607,00 €
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164500
NACRES:
NA.84
607,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Verwendung
sufficient for ≥10 assays
Qualitätsniveau
Methode(n)
photometry: suitable
Anwendung(en)
food and beverages
general analytical
Lagertemp.
2-8°C
Verlinkung
Kontrollanalyse-Standards für die Anwendung mit Total Dietary Fiber Assay Kit (TDF-100A)
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Arabinogalactan (stractan) 1 g
  • Casein 5 g
  • β-Glucan 1 g
  • Pectin 1 g
  • Starch, corn 10 g
  • Starch, wheat 10 g
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)