Merck
T6897
Sigma-Aldrich
L-(+)Tartaric acid dipotassium salt
Synonym(e):
L-2,3-Dihydroxybutanedioic acid dipotassium salt
About This Item
Lineare Formel:
C4H4O6K2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
SMILES String
[K+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2K/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t1-,2-;;/m1../s1
InChIKey
AVTYONGGKAJVTE-OLXYHTOASA-L
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)