Wichtige Dokumente
STS0214
Brij® 98
average Mn ~1,150
Synonym(e):
Polyoxyethylen (20)oleylether
Beschreibung
non-ionic
Qualitätsniveau
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn ~1,150
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
25-30 °C (lit.)
Hydroxylzahl
50‑65 mg KOH/g
Löslichkeit
water: soluble 1 g/L at 20 °C
Dichte
0.901 g/cm3 at 20 °C
HLB
15.5
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
O(CCO)CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9-
InChIKey
KWVPFECTOKLOBL-KTKRTIGZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>464.0 °F - Equilibrium method
Flammpunkt (°C)
> 240 °C - Equilibrium method
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)