Wichtige Dokumente
STS0213
ECO BRIJ® O10
Synonym(e):
Brij® O10, Brij® 97, C18-1E10, Polyoxyethylen-10-oleylether
Beschreibung
non-ionic
Qualitätsniveau
Form
semisolid
Mol-Gew.
~709 g/mol
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤3.0% water
mp (Schmelzpunkt)
25 °F
Säurezahl
≤1.0 mg KOH/g
Hydroxylzahl
75‑95 mg KOH/g
Löslichkeit
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Dichte
1 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
12.4
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
SMILES String
O(CCO)CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9-
InChIKey
KWVPFECTOKLOBL-KTKRTIGZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
Physikalische Eigenschaften
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>464.0 °F - Equilibrium method
Flammpunkt (°C)
> 240 °C - Equilibrium method
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)