Merck
SSWS30
Synthetisches Meerwasser
ASTM D 665 / IP 135, 10 x 30 mL
Größe auswählen
10 X 30 ML
207,00 €
207,00 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 X 30 ML
207,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
207,00 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
mixture
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)