Merck
SMB01376
Sigma-Aldrich
2AA-labeled Dextran Ladder
Synonym(e):
2-Aminobenzoic acid dextran ladder standard, Glycan Ladder
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.79
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
>90% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder or crystals
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Verunreinigungen
≤10% Unlabeled Dextran ladder
Versandbedingung
2-8°C
Lagertemp.
−20°C
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Uncover how HPLC analysis of glycans helps researchers analyze glycan structures and glycoforms & find products to assist in your glycan analysis methods.