The components of this kit are sufficient for 36 assays and include 2-Aminobenzamide, DMSO, Glacial Acetic Acid, and Sodium Cyanoborohydride as a reductant. This kit does not include the clean-up cartridges, product G4548, which are required for use. These are preset quantities. Please see the link below to review the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/610/790/pp0520bul.pdf
Wichtige Dokumente
PP0520
GlycoProfile™ 2-AB Labeling Kit
Synonym(e):
2-AB Labeling Kit
Größe auswählen
629,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Größe auswählen
About This Item
629,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Rechtliche Hinweise
Nur Kit-Komponenten
- 2-AB Labeling Reagent 2 x 5
- Dimethyl sulfoxide (DMSO) 2 x 350
- Acetic acid, glacial 2 x 200
- Reductant (sodium cyanoborohydride) 2 x 6
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Glycoprofile Labeling Kits efficiently label glycans for glycan analysis, offering flexibility in choice of labeling.
Fast assessment of antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC) and glycoform pattern of a therapeutic antibody rituximab by FcγRIIIa affinity chromatography.
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.
Protokolle
Uncover how HPLC analysis of glycans helps researchers analyze glycan structures and glycoforms & find products to assist in your glycan analysis methods.
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.
-
What is available in the 2-AB labeling kit? Are the weights preset or customer set?
1 Antwort-
Hilfreich?