Wichtige Dokumente
SMB01318
3-Hydroxydesloratadine
Synonym(e):
3-Hydroxy Desloratadine, Desloratadine 3-Hydroxy Impurity
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Modulation and Signaling
Qualitätsniveau
Assay
≥90%
Form
solid
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
pale yellow to off-white
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Clc1cc2c(cc1)C(=C4CCNCC4)c3ncc(cc3CC2)O
InChI
1S/C19H19ClN2O/c20-15-3-4-17-13(9-15)1-2-14-10-16(23)11-22-19(14)18(17)12-5-7-21-8-6-12/h3-4,9-11,21,23H,1-2,5-8H2
InChIKey
NDFMTPISBHBIKE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with a wide variety of chromatographic and spectrometry techniques
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)