SMB00966
2-Furoylglycin
≥98%
Synonym(e):
N-(2-Furoyl)-glycin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
research grade
Assay
≥98%
Form
powder or crystals
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
163-165 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)CNC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C7H7NO4/c9-6(10)4-8-7(11)5-2-1-3-12-5/h1-3H,4H2,(H,8,11)(H,9,10)
InChIKey
KSPQDMRTZZYQLM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)