Wichtige Dokumente
S7007
Sulfadimethoxin
98.0-102.0%
Synonym(e):
4-Amino-N-(2,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)-benzolsulfonamid
Qualitätsniveau
Assay
98.0-102.0%
Form
powder
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Wirkungsweise
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(OC)n1
InChI
1S/C12H14N4O4S/c1-19-11-7-10(14-12(15-11)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
InChIKey
ZZORFUFYDOWNEF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Wirkungsweise: Inhibiert Folsäuresynthese in Prokaryoten.
Antimikrobielles Spektrum: Gram positive, Gram negative, Chlamydia
Mode of Resistance: Abänderung der Dihydropteroatsynthase oder alternativer Weg für Folsäuresynthese.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)