Wichtige Dokumente
RDD036
BICINE
Redi-Dri™, ≥99%, free-flowing
Synonym(e):
N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-glycin
Empfohlene Produkte
Produktlinie
Redi-Dri™
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Qualität
free-flowing
Nützlicher pH-Bereich
7.6-9.0
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
SMILES String
OCCN(CCO)CC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO4/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11/h8-9H,1-5H2,(H,10,11)
InChIKey
FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Redi-Dri™ design controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
- Anhydrous powder remains free-flowing and easy to use
- Eliminates clumps, for safer routine use in lab
- Maintains product moisture, quality, and attributes
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Vergleichbares Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.