Merck
QC1065
Supelco
Gesamtrückstand Chlor-WP
certified reference material
Größe auswählen
2 ML
63,40 €
63,40 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 ML
63,40 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
63,40 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 2 mL
Hersteller/Markenname
RTC QCI-033
Konzentration
100% in H2O
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Sonstige Hinweise
Die Werte der Analyten sind Lot-spezifisch.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)