PHR8711
(4-Phenylbutyl)-phosphonsäure
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Fosinopril related compound H, 4-phenylbutyl phosphonic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 50MG
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
[P](=O)(O)(O)CCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15O3P/c11-14(12,13)9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H2,11,12,13)
InChIKey
PJOFGDOSMWTOOQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)