PHR3736
Oxiconazole Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H -imidazol-1-yl)ethan-1-one hydrochloride
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1483458
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 40 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1c(ccc(c1)Cl)C(=O)C[n]2cncc2.Cl
InChI
1S/C11H8Cl2N2O.ClH/c12-8-1-2-9(10(13)5-8)11(16)6-15-4-3-14-7-15;/h1-5,7H,6H2;1H
InChIKey
XCZWBNAWVGVDAL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)