PHR3123
Rabeprazol-verwandte Verbindung C
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
2-Mercaptobenzimidazol, 1,3-Dihydro-2H-benzimidazol-2-thion, 2-Benzimidazolthiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1598042
API-Familie
rabeprazole
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
mp (Schmelzpunkt)
300-304 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S=C1Nc2ccccc2N1
InChI
1S/C7H6N2S/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
InChIKey
YHMYGUUIMTVXNW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)