Wichtige Dokumente
PHR2801
Ethylhexyltriazon
Synonym(e):
Ethylhexyltriazon, 2,4,6-Trianilino-(p-carbo-2-ethylhexyl-1-oxy)-1,3,5-triazin, 4,4′,4″-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-trisbenzoesäure-tris-(2-ethylhexyl)-ester
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1265537
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
ethylhexyl triazone
Form
powder
Verpackung
pkg of 400 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(Nc2nc(Nc3ccc(cc3)C(=O)OCC(CC)CCCC)nc(Nc4ccc(cc4)C(=O)OCC(CC)CCCC)n2)cc1
InChI
1S/C48H66N6O6/c1-7-13-16-34(10-4)31-58-43(55)37-19-25-40(26-20-37)49-46-52-47(50-41-27-21-38(22-28-41)44(56)59-32-35(11-5)17-14-8-2)54-48(53-46)51-42-29-23-39(24-30-42)45(57)60-33-36(12-6)18-15-9-3/h19-30,34-36H,7-18,31-33H2,1-6H3,(H3,49,50,51,52,53,54)
InChIKey
JGUMTYWKIBJSTN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)