PHR1776
5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol, 5-[3(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]-cyclohepten-5-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1029024
API-Familie
amitriptyline
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C20H25NO/c1-21(2)15-7-14-20(22)18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11,22H,7,12-15H2,1-2H3
InChIKey
ONSQUXZPOPTSQF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)