Wichtige Dokumente
PHR1306
3-tert-Butyl-4-Hydroxyanisol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
2-tert.-Butyl-4-methoxy-phenol, 3-BHA, BHA
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1083100
API-Familie
bha
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
COc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
InChIKey
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole is a synthetic antioxidant, widely used as a food additive to prevent oxidative deterioration of fats and oils.[1]
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)