PHR1268
Ethylvanillin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd, NSC 1803, NSC 67240, ‘Ethylvanillin’
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1267500
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 25 °C)
API-Familie
ethyl vanillin
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
74-77 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(O)c(OCC)c1
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9-5-7(6-10)3-4-8(9)11/h3-6,11H,2H2,1H3
InChIKey
CBOQJANXLMLOSS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
293.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
145 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?