Wichtige Dokumente
PHR1246
Fenofibrat
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
2-[4-(4-Chlorbenzoyl)-phenoxy]-2-methyl-propansäure-isopropylester
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. F0048000
traceable to USP 1269447
API-Familie
fenofibrate
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C20H21ClO4/c1-13(2)24-19(23)20(3,4)25-17-11-7-15(8-12-17)18(22)14-5-9-16(21)10-6-14/h5-13H,1-4H3
InChIKey
YMTINGFKWWXKFG-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PPARA(5465)
Allgemeine Beschreibung
Fenofibrate is a third-generation fibric acid derivative which is widely employed for the treatment of atherogenic dyslipidemia, hypertriglyceridemia, mixed dyslipidemia and hypercholesterolemia.[1]
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Liver
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)