Merck
PHR1121
Supelco
2-Phenoxyethanol
2-Phenoxyethanol
1 von 1 Bewertern erhielten ein Testprodukt oder nahmen an einer Aktion teil
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Ethylenglycolmonophenylether, Phenylglycol
Größe auswählen
1.5 G
91,80 €
10 G
526,00 €
91,80 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1.5 G
91,80 €
10 G
526,00 €
About This Item
Lineare Formel:
C6H5OCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.16
Beilstein:
1364011
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
91,80 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. P0950000
traceable to USP 1526200
API-Familie
phenoxyethanol
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
244-246 °C
mp (Schmelzpunkt)
11-13 °C
Dichte
1.107 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChIKey
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird nach ISO 17034 und ISO/IEC 17025 hergestellt und zertifiziert. Alle Informationen hinsichtlich der Verwendung dieses ZRM können dem Analysenzertifikat (CoA) entnommen werden.
Pharmazeutische Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätssicherung stellen für pharmazeutische Labore und Hersteller eine praktische und kostengünstige Alternative zur Herstellung von internen Arbeitsstandards dar.
2-Phenoxyethanol ist ein häufig eingesetztes mikrobielles Konservierungsmittel mit breitem Spektrum zur Verwendung in kosmetischen Produkten und topischen pharmazeutischen Zubereitungen in einer Konzentration im Bereich von 0,5–1,0 %. Es wirkt, indem es die Kopplung zwischen den Elektronentransport- und Phosphorylierungsreaktionen in Mitochondrien hemmt und die ATP-Synthese stört. Es verhindert auch die Aktivität von Malatdehydrogenase und steigert die Permeabilität von Zellmembranen gegenüber Kaliumionen.
Anwendung
Der pharmazeutische Sekundärstandard kann auch wie folgt verwendet werden:
  • zum Bestimmen von Phenoxyethanol und seines Hauptmetaboliten Phenoxyessigsäure mittels Flüssigchromatografie-Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS) in Rattenplasma, -urin und 7 verschiedenen -gewebeproben
  • Entwicklung eines Umkehrphase-Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatografie(RP-UHPLC)-Verfahrens zum Quantifizieren von 2-Phenoxyethanol in im Handel erhältlichen Vakzinen für Menschen
  • Screening von kosmetischen Produkten auf 17 verbreitet eingesetzte Konservierungsmittel mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatografie-Photodiodenarray-Elektrospray-Ionisation-Massenspektrometrie (HPLC-PDA-ESI/MS)
  • Dünnschichtchromatografie(DC)-densitometrische Bestimmung von Hydrocortisonacetat und 2-Phenoxyethanol in Cremeproben[1]
  • Analyse von acht flüchtigen und schwerflüchtigen Inhaltsstoffen in einer topischen Formulierung mittels Gaschromatografie (GC), die an einen PTV-Einlass (Programmed Temperature Vaporizing) und einen Flammenionisationsdetektor gekoppelt ist
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards bieten, wo verfügbar, eine mehrfache Rückverfolgbarkeit für die Primärstandards nach USP, EP (Ph. Eur.) und BP.
Fußnote
Geben Sie unten in das Feld „LRAC2814“ ein, um ein Beispiel eines Analysenzertifikats für dieses Material anzusehen. Dies ist lediglich ein Beispiel eines Zertifikats, das nicht unbedingt zu der Charge gehört, die Sie erhalten.
Empfohlene Produkte
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Haftungsausschluss
Das Produkt ist nicht für die Verwendung als Biozid gemäß den globalen Biozid-Vorschriften vorgesehen, u. a. dem Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act der US-amerikanischen EPA, der Europäischen Biozid-Produktverordnung, der kanadischen Behörde für Schädlingsbekämpfung, der türkischen Biozid-Produktverordnung, Koreas Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) und andere.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
258.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
126 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Simultaneous densitometric determination of hydrocortisone acetate and 2-phenoxyethanol in creams
Widiretani D, et al.
JPC-Journal of Planar Chromatography-Modern TLC, 26, 37-42 (2013)
Tirumurugaan Krishnaswamy Gopalan et al.
PloS one, 9(6), e100018-e100018 (2014-06-24)
From an immunologist perspective, sharks are an important group of jawed cartilaginous fishes and survey of the public database revealed a great gap in availability of large-scale sequence data for the group of Chondrichthyans the elasmobranchs. In an attempt to
M Rosa Pena Ferreira et al.
Skin research and technology : official journal of International Society for Bioengineering and the Skin (ISBS) [and] International Society for Digital Imaging of Skin (ISDIS) [and] International Society for Skin Imaging (ISSI), 16(4), 444-449 (2010-10-07)
Age has a huge influence on skin roughness; with increasing age, the number of collagen and elastine fibers is reduced and elasticity decreases significantly. Pharmaceutical and cosmetics, environmental factors and lifestyle have an important effect on skin. In this study
J Lademann et al.
Skin pharmacology and physiology, 25(2), 100-106 (2012-02-04)
Colonization and infection of wounds represent a major reason for the impairment of tissue repair. Recently, it has been reported that tissue-tolerable plasma (TTP) is highly efficient in the reduction of the bacterial load of the skin. In the present
Santosh K Tripathi et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(2), 581-587 (2010-11-05)
Syntheses of several diorganodiselenides and, in particular, a seven-membered cyclic seleninate ester derived from 2-phenoxyethanol are described. The seleninate ester was obtained from allyl (2-(2-hydroxyethoxy)phenyl) selenide through a series of oxidation and [2,3] sigmatropic rearrangement steps. The ester exhibits good
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
Bewertungen
1 von 1 Bewertern erhielten ein Testprodukt oder nahmen an einer Aktion teil
Aktive Filter
  1. West Nyack, NY
    • Bewertungen 5
    • Stimme 1
    5 von 5 Sternen.
    the service was great, no issues with the order. thanks
    the service was great, no issues with the order. thanks
    Mit Google übersetzen
    Hilfreich?