Merck
PHL83841
Brevifolincarbonsäure
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
1,2,3,5-Tetrahydro-7,8,9-trihydroxy-3,5-dioxocyclopenta[c][2]benzopyran-1-carbonsäure
Größe auswählen
10 MG
530,00 €
530,00 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
530,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H8O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
530,00 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[o]1c2c(c3c([c]1=O)cc(c(c3O)O)O)C(CC2=O)C(=O)O
InChIKey
JFJWMFPFMLRLMI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)