Merck
PHL83569
Theogallin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3-Galloylchinasäure, Chinasäure-3-gallat
Größe auswählen
10 MG
509,00 €
509,00 €
Versandbereit am01. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
509,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H16O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.27
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
509,00 €
Versandbereit am01. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O([C@H]2[C@@H]([C@@H](C[C@@](C2)(O)C(=O)O)O)O)C(=O)c1cc(c(c(c1)O)O)O
InChI
1S/C14H16O10/c15-6-1-5(2-7(16)10(6)18)12(20)24-9-4-14(23,13(21)22)3-8(17)11(9)19/h1-2,8-9,11,15-19,23H,3-4H2,(H,21,22)/t8-,9-,11-,14+/m1/s1
InChIKey
LDPLFHGGZNSKDS-FTBFGRRBSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)