PHL80735
Delphinidin-3-rutinosidchlorid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3-O-Rutinosyldelphinidinchlorid, Tulipaninchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C27H30O16.ClH/c1-8-18(32)21(35)23(37)26(40-8)39-7-17-20(34)22(36)24(38)27(43-17)42-16-6-11-12(29)4-10(28)5-15(11)41-25(16)9-2-13(30)19(33)14(31)3-9;/h2-6,8,17-18,20-24,26-27,32,34-38H,7H2,1H3,(H4-,28,29,30,31,33);1H/t8-,17+,18-,20+,21+,22-,23+,24+,26+,27+;/m0./s1
InChIKey
ZOQQFMKYEOHRMC-KFOCXKDFSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?