PHL89614
Cyanidin-3-arabinosidchlorid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Cyanidin-3-O-α-L-arabinosidchlorid, Cyanidin-3-α-L-arabinopyranosid, Cyanidin-3-α-L-arabinosid, Cyanidin-3-arabinosidchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1=CC(O)=C(C=C(O[C@@H]2OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(C3=CC=C(O)C(O)=C3)=[O+]4)C4=C1.[Cl-]
InChI
1S/C20H18O10.ClH/c21-9-4-12(23)10-6-16(30-20-18(27)17(26)14(25)7-28-20)19(29-15(10)5-9)8-1-2-11(22)13(24)3-8;/h1-6,14,17-18,20,25-27H,7H2,(H3-,21,22,23,24);1H/t14-,17-,18+,20-;/m0./s1
InChIKey
ORTBMTXABUAMJS-HAHUOHMJSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?