If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Wichtige Dokumente
P7949
TWEEN® 20
BioXtra, viscous liquid
Synonym(e):
Polyethylenglykolsorbitanmonolaurat, Polyoxyethylensorbitanmonolaurat
Biologische Quelle
plant
Qualitätsniveau
Beschreibung
non-ionic
Produktlinie
BioXtra
Form
viscous liquid
Mol-Gew.
~1228
Zusammensetzung
lauric acid, ≥40% (balance primarily myristic, palmoyic, and stearic acids)
Methode(n)
blocking: suitable
cell culture | mammalian: suitable
hybridization: suitable
protein purification: suitable
transformation: suitable
Verunreinigungen
≤0.05% Phosphorus (P)
Glührückstand
≤0.2%
Brechungsindex
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
0.06 mM (20-25°C)
Übergangstemp.
cloud point 76 °C
Dichte
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
HLB
16.7
SMILES String
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChIKey
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Tenside mit sowohl hydrophilen und hydrophoben Komponenten lassen sich grob je nach ihrem Verhalten in Wasser als ionisch (anionisch, kationisch oder ampholytisch) oder als nichtionisch klassifizieren. Dieses spezifische Produkt fällt in die nichtionische Kategorie und findet vielseitig Anwendung zur Emulgierung, Dispersion, Solubilisierung und als Reinigungsmittel. Insbesondere kann es auch als Solubilisierungsmittel für Membranproteine dienen.
Anwendung
TWEEN 20 dient als Blockierungsmittel für membranbasierte Immunassays bei einer typischen Konzentration von 0,05 %. TWEEN 20 kann bei einer Konzentration von 0,005 bis 0,5 % für die Lyse von Säugetierzellen verwendet werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Sehr vielseitig einsetzbares Tensid für Ihre Forschung in der Biowissenschaft und Biochemie
- BioXtra Grade für Ihre empfindlichen Anwendungen
- Getestet auf Spuren von Anionen und Kationen
- Ausgezeichnet als Lösungs-, Dispergiermittel und Emulgator
- Geeignet für Säugetierzellkulturen, Proteinaufreinigung und Hybridisierungsstudien
Vorsicht
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Vergleichbares Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 Antwort-
Hilfreich?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 Antwort-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Hilfreich?
-
-
What can you tell us about the ideal storage temperature for this product?
1 Antwort-
This product is to be stored at room temperature.
Hilfreich?
-
-
What is the percentage of Tween 20 in P7949?
1 Antwort-
P7949 is not diluted in any solvent. Thus it can be considered "100%" or the "neat" material.If you still need to ask a question, please click the Ask a Question tab at the bottom of the page.
Hilfreich?
-
-
The appearance of Product P7949, Tween® 20, is not colorless. Is this OK?
1 Antwort-
The specification for P7949 is a clear yellow-green liquid.
Hilfreich?
-
-
What does "BioXtra" mean?
1 Antwort-
"BioXtra" is the grade designation given to Sigma-Aldrich products that have been tested be low in trace metal content.
Hilfreich?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 Antwort-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Hilfreich?
-
-
Can Product P7949, Tween® 20, be autoclaved?
1 Antwort-
Increased temperature can lead to autoxidation of Tween 20 in solution. Autoclaving is not recommended without testing for changes in properties. TWEEN 20 may not be stable to autoclaving, particularly with metal cations in buffer solutions. TWEEN 20 is heat sensitive; it will darken when exposed to elevated temperatures. Autoclaving is done at the customer's risk.
Hilfreich?