Wichtige Dokumente
P1061
Proadifen -hydrochlorid
analytical standard, ≥95%
Synonym(e):
α-Phenyl-α-propyl-phenylessigsäure-2-(diethylamino)-ethylester, N,N-Diethylaminoethyl 2,2-diphenylvalerat, SKF-525A
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
122-123 °C
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.CCCC(C(=O)OCCN(CC)CC)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C23H31NO2.ClH/c1-4-17-23(20-13-9-7-10-14-20,21-15-11-8-12-16-21)22(25)26-19-18-24(5-2)6-3;/h7-16H,4-6,17-19H2,1-3H3;1H
InChIKey
FHIKZROVIDCMJA-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS2B(201288) , NOS2C(645740) , NOS3(4846)
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)