NIST3118A
Gadolinium(Gd)-Standardlösung
NIST® SRM® 3118a
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 5 x 10 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
single component solution
Allgemeine Beschreibung
SRM 3118A_cert
SRM 3118A_SDS
Sonstige Hinweise
Gadolinium (Gd)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)