Merck
NIST3128
Blei(Pb)-Standardlösung
NIST® SRM® 3128
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 5 x 10 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
single component solution
Allgemeine Beschreibung
One unit of Lead (Pb) standard solution contains five 10 mL sealed borosilicate glass ampoules holding an acidified aqueous solution. This solution is prepared gravimetrically to contain a specified mass fraction of lead and contains nitric acid at a concentration of ~ 1.6 mol/L. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 3128_cert
SRM 3128_SDS
Anwendung
SRM 3128 is intendedfor use as a primary calibration standard for the quantitative determination oflead.
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below.
Lead (Pb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1A - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
in the Analysis of Foods and Dietary Supplements: A Practical Guide.
Sharpless K E, et al.
NIST Special Publication, 260, 181r1-181r1 (2014)