NIST3112A
Chrom(Cr)-Standardlösung
NIST® SRM® 3112a
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 5 x 10 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
single component solution
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SRM 3112A_cert
SRM 3112A_SDS
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- NIST Certified Mass fraction value of Chromium is basedon gravimetric preparation using high-purity chromium metal and inductivelycoupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES).
- Expiration details, instructions for use, handling, andstorage are provided on the NIST certificate.
Sonstige Hinweise
Chromium
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)