Merck
NIST1718
Nitrous oxide in air
NIST SRM 1718, nominal 1 μmol/mol
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
gas (compressed)
Verpackung
pkg of cylinder
Allgemeine Beschreibung
Piktogramme
Gas cylinder
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)