Merck
NIST1689
Sulfur dioxide in nitrogen
NIST SRM 1689, nominal 5 umol/mol
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Form
gas (compressed)
Verpackung
pkg of cylinder
Hersteller/Markenname
NIST®
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramme
Gas cylinder
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)