N0905005
Nitrendipin-Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-pyridin-3,5-dicarbonsäure-ethyl-methyl-ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nitrendipine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[N+](=O)([O-])c1cc(ccc1)c2c(c(nc(c2C(=O)OC)C)C)C(=O)OCC
InChI
1S/C18H18N2O6/c1-5-26-18(22)15-11(3)19-10(2)14(17(21)25-4)16(15)12-7-6-8-13(9-12)20(23)24/h6-9H,5H2,1-4H3
InChIKey
YEHVABIPGJLMET-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)