PHR2520
Naproxen-Unreinheit B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
(2S)-2-(5-Chlor-6-methoxynaphthalin-2-yl)-propansäure, (αS)-5-Chlor-6-methoxy-α-methyl-2-naphthalinessigsäure, (2S)-2-(5-Chlor-6-methoxy-2-naphthyl)-propionsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
naproxen
Form
solid
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H](C(O)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C(Cl)=C2C=C1
InChI
1S/C14H13ClO3/c1-8(14(16)17)9-3-5-11-10(7-9)4-6-12(18-2)13(11)15/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)/t8-/m0/s1
InChIKey
RVVAYDHIVLCPBC-QMMMGPOBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)