Merck
L6026
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat
BioXtra, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Dodecylsulfat Natriumsalz, Laurylsulfat Natriumsalz, Natriumlaurylsulfat, SDS
Größe auswählen
50 G
70,60 €
250 G
297,00 €
1 KG
899,00 €
70,60 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
70,60 €
250 G
297,00 €
1 KG
899,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)11OSO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.38
Beilstein:
3599286
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
eCl@ss:
39093306
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
70,60 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
synthetic (oragnic)
Qualitätsniveau
Beschreibung
anionic
Produktlinie
BioXtra
Assay
≥99.0% (GC)
Form
powder
Mol-Gew.
micellar avg mol wt 18,000
Aggregatnummer
62
Verunreinigungen
Insoluble matter, passes filter test
Verlust
≤0.5% loss on drying, HV, 20-25 °C
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp (Schmelzpunkt)
204-207 °C (lit.)
Übergangstemp.
cloud point >100 °C
Löslichkeit
H2O: 0.1 M, clear, colorless
Dichte
0.496 g/cm3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.05%
phosphate (PO43-): ≤0.0001%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.02%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.05 at 280 in H2O at 0.1 M
≤0.08 at 260 in H2O at 0.1 M
HLB
40
SMILES String
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChIKey
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Natriumdodecylsulfat (SDS) ist ein bekanntes anionisches Detergens, das häufig in der wissenschaftlichen Forschung zur Denaturierung der Sekundär- und Tertiärstrukturen von Proteinen eingesetzt wird. Es besteht aus einer unpolaren Kette mit 12 Kohlenstoffatomen und einer negativ geladenen Sulfatgruppe am Ende. SDS spielt eine wichtige Rolle bei der Denaturierung und Lösung von Proteinen und ist daher eine grundlegende Komponente von Verfahren wie der Polyacrylamid-Gelelektrophorese, bei der es die Bestimmung des Molekulargewichts von Proteinen unterstützt.Darüber hinaus fungiert SDS als organisches Natriumsalz und erfüllt als Detergens und Proteindenaturierungsmittel eine Doppelrolle. Sein charakteristisches Merkmal ist die anionische Tensideigenschaft, die sich durch eine negative Ladung auszeichnet. Diese Ladung fördert die Interaktion mit Proteinen und Lipiden, was zur Bildung von mizellenartigen Strukturen führt. Diese Mizellen sind unerlässlich für die Fähigkeit von SDS, Proteine und Lipide wirksam zu solubilisieren und zu stabilisieren und so deren detaillierte Untersuchung und Manipulation in der wissenschaftlichen Forschung zu ermöglichen. Die amphipathischen Eigenschaften von SDS, die aus einer langkettigen aliphatischen Gruppe mit zugefügtem negativ geladenem Sulfat stammen, machen es zu einem wertvollen Detergens für verschiedene biomolekulare Experimente und Studien.
Anwendung
Anionische Waschsubstanz
Natriumdodecylsulfat wird verwendet als:
  • Tensid zur Beurteilung der Affinität von Cytochrom c mittels Oberflächenplasmonresonanz[1]
  • Tensid in Partikel-optimierten Immunassays zum Hemmen der Partikelaggregation und zum Verstärken der Einzelmikrosphären-Kopplung[2]
  • Mittel zum Unterbrechen des Biofilms[3]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • In Tests bestätigte niedrige Schwermetallkontamination zur Sicherstellung der Eignung für verschiedene Anwendungen
  • Getestet auf Spuren von Anionen und Kationen
  • Hochreines Produkt, ideal für biochemische Forschungszwecke
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
338.0 °F
Flammpunkt (°C)
170 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Biomedical Devices and Their Applications (2013)
Evaluation of cytochrome c affinity to anionic phospholipids by means of surface plasmon resonance
Stepanov G, et al.
Febs Letters, 583(1), 97-100 (2009)
Lonnie J Lucas et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 49(2), 106-111 (2006-04-20)
Manufacturers of latex immunoassays have typically added surfactants to improve detection sensitivity and prevent non-specific aggregation of microspheres, which may cause both false positives and negatives during diagnostic testing. There is also growing interest in conducting immunoassays in smaller volumes
Brandon M Childers et al.
Infection and immunity, 81(11), 4112-4120 (2013-08-28)
Biofilm formation and persistence are essential components for the continued survival of pathogens inside the host and constitute a major contributor to the development of chronic wounds with resistance to antimicrobial compounds. Understanding these processes is crucial for control of
Kazuya Ishikawa et al.
Nature communications, 5, 5430-5430 (2014-11-13)
Pathogen effector proteins are delivered to host cells to suppress plant immunity. However, the mechanisms by which effector proteins function are largely unknown. Here we show that expression of XopP(Xoo), an effector of rice pathogen Xanthomonas oryzae pv. oryzae, in
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?