Merck
IRMM611
Bor-11B -Lösung
IRMM®, certified reference material
Größe auswählen
5 ML
844,00 €
844,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
844,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
844,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
IRMM®
Isotopenreinheit
 11B
Form
aqueous solution
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
general analytical
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Isotopenhäufigkeit-Verhältnis
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
IRMM611
Rechtliche Hinweise
IRMM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)