Merck
601551
Sigma-Aldrich
Bor-10B
≥99% 10B
About This Item
Lineare Formel:
10B
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
10.01
UNSPSC-Code:
12141907
Isotopenreinheit
≥99% 10B
Form
solid
Mol-Gew.
10.11 by atom % calculation
InChI
1S/B/i1-1
InChIKey
ZOXJGFHDIHLPTG-BJUDXGSMSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2