Merck
IRMM313
Genomische DNA-Inserts aus Campylobacter coli (CNET068) und Campylobacter jejuni (CNET112)
IRMM®, certified reference material
Synonym(e):
Campylobacter coli and jejuni (CNET068 and CNET112) agarose plugs for PFGE
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Agentur
IRMM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
genomic analysis
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Certified for the DNA fragment sizes.
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
IRMM313
Rechtliche Hinweise
IRMM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)