Merck
HVS07
Viskositätsstandard für kleine Probenmengen ASTM D2162
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 181.3 cSt (40 °C)
Größe auswählen
60 ML
55,10 €
55,10 €
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
60 ML
55,10 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
55,10 €
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Kinematische Viskosität
181.3 cSt(40 °C)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
mixture
Allgemeine Beschreibung
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Small Sample Viscosity Standards ASTM D2162 can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)