Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborbedarf
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Viskositätsstandard für kleine Probenmengen ASTM D2162
Products
Versand
Versand erfolgt heute (5)
Hersteller
Format
Anwendung
Referenzmaterialtyp
Produkte filtern
Showing 1-10 of 10
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
HVS04
Viskositätsstandard für kleine Probenmengen ASTM D2162,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 31.99 cSt (40 °C)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
HVS06
Viskositätsstandard für kleine Probenmengen ASTM D2162,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 100.3 cSt (40 °C)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
HVS03
Viskositätsstandard für kleine Probenmengen ASTM D2162,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 10 cSt (40 °C)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
HVS01
Viskositätsstandard für kleine Probenmengen ASTM D2162,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 2.884 cSt (40 °C)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
HVS02
Viskositätsstandard für kleine Probenmengen ASTM D2162,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 5.697 cSt (40 °C)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
HVS08
Viskositätsstandard für kleine Probenmengen ASTM D2162,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 313.7 cSt (40 °C)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
HVS15
Viskositätsstandard für kleine Probenmengen ASTM D2162,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 13072 cSt (40 °C)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
HVS05
Viskositätsstandard für kleine Probenmengen ASTM D2162,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 54.13 cSt (40 °C)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
HVS07
Viskositätsstandard für kleine Probenmengen ASTM D2162,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 181.3 cSt (40 °C)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
HVS10
Viskositätsstandard für kleine Probenmengen ASTM D2162,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 1009 cSt (40 °C)