H0100100
Haloperidoldecanoat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Decansäure-4-(4-chlorphenyl)-1-[4-(4-fluorphenyl)-4-oxobutyl]-4-piperidinylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
haloperidol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)(OC(=O)CCCCCCCCC)c3ccc(cc3)Cl
InChI
1S/C31H41ClFNO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-30(36)37-31(26-14-16-27(32)17-15-26)20-23-34(24-21-31)22-9-10-29(35)25-12-18-28(33)19-13-25/h12-19H,2-11,20-24H2,1H3
InChIKey
GUTXTARXLVFHDK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)