Merck
ERMBF422D
Baumwollsamen GVO Standard ERMBF422 für 281-24-236 x 3006-210-23
ERM®, certified reference material, level 3 (10% 281-24-236x3006-210-23 cotton seed), for the detection of GMO cotton seed (281-24-236x3006-210-23) with PCR
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
for the detection of GMO cotton seed (281-24-236x3006-210-23) with PCR
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMBF422D
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)