Merck
ERMAD453K
Lactate Dehydrogenase Isoenzyme 1
ERM®, certified reference material
Synonym(e):
Lactatdehydrogenase Isoenzym 1
Größe auswählen
1 ML
347,00 €
347,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
347,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
347,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMAD453K
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)