Merck
D2975000
Doxorubicin -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Adriamycin® -hydrochlorid, DOX, Hydroxydaunorubicin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H29NO11 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
579.98
Beilstein:
4229251
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
doxorubicin
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
216 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl[H].COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
InChI
1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22+,27-;/m0./s1
InChIKey
MWWSFMDVAYGXBV-RUELKSSGSA-N
Angaben zum Gen
human ... TOP2A(7153)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
This European Pharmacopoeia reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia. Their suitability for any other use is not guaranteed and is the sole responsibility of the user. This standard is not intended for human or animal use.
Established for the preparation of the below-given solutions as per European Pharmacopoeia:
  • Reference solutions (b) and (c) in the testing of related substances in daunorubicin hydrochloride using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monograph 0662
  • Reference solutions (a) and (c) to test related substances in doxorubicin hydrochloride using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monograph 0714
  • Reference solutions (b) and (c) in the testing of related substances in epirubicin hydrochloride using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monograph 1590
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4
Daunorubicin hydrochloride
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 2343-2344 (2008)
Maide Gökçe Bekaroğlu et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109838-109838 (2019-07-28)
The objective of the study was to obtain multifunctional core shell nanostructures of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (Fe3O4) coated with various ionic biopolymers that can optimize toxicity to healthy cells, colloidal instabilities and drug loading capacities. These nanostructures can also
Epirubicin hydrochloride
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 4974-4975 (2021)
Doxorubicin hydrochloride
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 2471-2472 (2008)
C Main et al.
Health technology assessment (Winchester, England), 10(9), 1-132 (2006-03-21)
To examine the clinical effectiveness and cost-effectiveness of intravenous formulations of topotecan monotherapy, pegylated liposomal doxorubicin hydorocholoride (PLDH) monotherapy and paclitaxel used alone or in combination with a platinum-based compound for the second-line or subsequent treatment of advanced ovarian cancer.
Fragen
1-3 von 3 Fragen  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?
  3. può gentilmente dirmi se questo prodotto si può utilizzare per esperimenti sul topo?
    1 Antwort
    1. This product is intended for use as an analytical standard and has not been tested for use in other applications. Currently, there is no Doxorubicin HCl product available that has been tested for in vivo or in vitro use. However, the research grade item, D1515, has been used successfully in mice, as cited in several publications. Please see the links below to review articles that may be of interest:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7451836/pdf/PAN_2020_v24n2_11.pdf
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4036477/
      Hilfreich?