D1700000
Diethylstilbestrolmonomethylether
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Mestilbol, NSC 16971
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
diethylstilbestrol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O(C)c1ccc(cc1)\C(=C(/CC)\c2ccc(cc2)O)\CC
InChI
1S/C19H22O2/c1-4-18(14-6-10-16(20)11-7-14)19(5-2)15-8-12-17(21-3)13-9-15/h6-13,20H,4-5H2,1-3H3/b19-18+
InChIKey
CKMDPZMWUZDKAI-VHEBQXMUSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)