Merck
CRMAPKR
Anilinpunkt-Standard
ASTM D 611 (62.30°C)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
294-799-5
NACRES:
NA.24
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
according to ASTM® 611
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
bp
90-300 °C
mp
-49 °C
application(s)
petroleum
format
mixture
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
CRMCNGOCRMUDIKRCRMADKR
format
mixture
format
mixture
format
-
format
mixture
bp
90-300 °C
bp
141-462 °C
bp
90-300 °C
bp
-
mp
-49 °C
mp
-
mp
-49 °C
mp
-
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
petroleum
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
General description
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Fuels Testing Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM)
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
84.2 - 158.0 °F - closed cup
flash_point_c
29 - 70 °C - closed cup