Merck
C2800000
Cortisonacetat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Kortison-21-Acetat, 17α,21-Dihydroxy-4-pregnen-3,11,20-trion-21-acetat, 21-Acetoxy-4-pregnen-17α-ol-3,11,20-trion, 4-Pregnen-17α,21-diol-3,11,20-trion-21-acetat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H30O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
402.48
Beilstein:
2067543
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cortisone
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
237-240 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])C(=O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H30O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-17,20,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChIKey
ITRJWOMZKQRYTA-RFZYENFJSA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C1(2908)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Cortisone acetate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
L Barbetta et al.
Journal of endocrinological investigation, 28(7), 632-637 (2005-10-13)
Since the optimal glucocorticoid replacement needs to avoid over and under treatment, the adequacy of different daily cortisone acetate (CA) doses was assessed in 34 patients with primary and central hypoadrenalism. The conventional twice CA 37.5 mg/day dose was administered
Ricardo P P Moreira et al.
Clinics (Sao Paulo, Brazil), 66(8), 1361-1366 (2011-09-15)
21-hydroxylase deficiency is an autosomal recessive disorder that causes glucocorticoid deficiency and increased androgen production. Treatment is based on glucocorticoid replacement; however, interindividual variability in the glucocorticoid dose required to achieve adequate hormonal control has been observed. The present study
B Ekman et al.
Hormone and metabolic research = Hormon- und Stoffwechselforschung = Hormones et metabolisme, 42(13), 961-966 (2010-10-07)
Our aim was to investigate the usefulness of circulating levels of adrenocorticotropic hormone (ACTH) and also salivary cortisol to monitor cortisone substitution in patients with Addison's disease. 13 patients with primary adrenal insufficiency (8 women and 5 men, age 44
Wiebke Arlt et al.
Clinical endocrinology, 64(4), 384-389 (2006-04-06)
Evaluation of glucocorticoid replacement quality in adrenal insufficiency (AI) relies primarily on clinical judgement and thus largely depends on the physician's expertise. It is a matter of debate whether cortisol day curves are of value in assessing glucocorticoid replacement quality.
Yin-Hu Ma et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 117(4-5), 146-151 (2009-09-12)
An intensive and systematic investigation had been carried out on the Delta(1)-dehydrogenation of cortisone acetate (CA) to prednisone acetate (PA) by Arthrobacter simplex TCCC 11037 in the presence of native and modified beta-cyclodextrins (beta-CDs). The biotransformation was improved through the