Merck
C2162700
Ciclopiroxolamin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridon Ethanolaminsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17NO2 · C2H7NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ciclopirox
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
NCCO.CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H17NO2.C2H7NO/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10;3-1-2-4/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3;4H,1-3H2
InChIKey
MBRHNTMUYWQHMR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Ciclopirox olamine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Sae Hee Ko et al.
PloS one, 6(11), e27844-e27844 (2011-11-30)
Diabetic wounds remain a major medical challenge with often disappointing outcomes despite the best available care. An impaired response to tissue hypoxia and insufficient angiogenesis are major factors responsible for poor healing in diabetic wounds. Here we show that the
P Chouhan et al.
International journal of pharmaceutics, 436(1-2), 179-182 (2012-06-19)
Drug delivery by topical route for the treatment of onychomycosis, a nail fungal infection, is challenging due to the unique barrier properties of the nail plate which imparts high resistance to the passage of antifungal drugs. Permeation enhancers are used
Aditya K Gupta et al.
The Journal of dermatological treatment, 25(3), 256-259 (2012-05-30)
Computerized nail planimetry is an objective means of accurately assessing affected nail areas, versus the standard visual estimation method. However, no published comparison of visual assessment with planimetry is currently available on onychomycosis to support this recommendation. This article evaluates
D Monti et al.
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV, 27(2), e153-e158 (2012-03-28)
In a previous study a new hydrosoluble nail lacquer (P-3051) containing 8% ciclopirox (CPX) showed higher nail penetration compared to a water-insoluble 5% amorolfine (MRF) lacquer. To our knowledge, in vivo human data on a similar topic are not available.
D Monti et al.
The British journal of dermatology, 165(1), 99-105 (2011-03-18)
Topical therapy has recently been proposed for treating onychomycosis and other nail disturbances. However, the clinical outcome may be limited by the difficulty of active ingredients effectively penetrating the nail plate. Bovine hoof membranes have been widely used to predict